Merck
ENAH95E73790
Enamine
1-(2-chloro-4-fluorophenyl)pyrrolidine-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.62
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-chloro-4-fluorophenyl)-2,4-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C10H7ClFNO2/c11-8-3-6(12)1-2-9(8)13-5-7(14)4-10(13)15/h1-5,14-15H
InChI Key
IGIOHGILLNJPAJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5535127
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5535127