Merck
ENAH95E7378F
Enamine
1-(3-chloro-5-methylphenyl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.62
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-chloro-5-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9ClO/c1-6-3-8(7(2)11)5-9(10)4-6/h3-5H,1-2H3
InChI Key
MXOVFHVTKQDYHA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2967112
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2967112
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)