Merck
ENAH95E736F7
Enamine
1,3-diethyl 2-[2-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)ethyl]propanedioate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
333.34
MDL番号:
mp
42-44
Iupac Name
diethyl 2-(2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)ethyl)malonate
Inchi Code
1S/C17H19NO6/c1-3-23-16(21)13(17(22)24-4-2)9-10-18-14(19)11-7-5-6-8-12(11)15(18)20/h5-8,13H,3-4,9-10H2,1-2H3
InChI Key
XUNZJLOMWIUZCQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102377
Melting Point
42-44
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102377
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)