Merck
ENAH95E73693
Enamine
bicyclo[3.2.1]octa-2,6-diene-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.18
MDL番号:
mp
143-145
Iupac Name
bicyclo[3.2.1]octa-2,6-diene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10O2/c10-9(11)8-4-6-1-2-7(3-6)5-8/h1-2,4,6-7H,3,5H2,(H,10,11)
InChI Key
FKIOICDQRSBEFF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24201074
Melting Point
143-145
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24201074
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)