Merck
ENAH95E7359F
Enamine
3-(fluoromethyl)oxetane-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.11
MDL番号:
Iupac Name
3-(fluoromethyl)oxetane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H7FO3/c6-1-5(4(7)8)2-9-3-5/h1-3H2,(H,7,8)
InChI Key
WVQIOKGYJAEVMH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7264032
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7264032
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)