Merck
ENAH95E73407
Enamine
sodium 2-{5-methyl-6H-thieno[2,3-b]pyrrol-6-yl}acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.22
MDL番号:
Iupac Name
sodium 2-(5-methyl-6H-thieno[2,3-b]pyrrol-6-yl)acetate
Inchi Code
1S/C9H9NO2S.Na/c1-6-4-7-2-3-13-9(7)10(6)5-8(11)12;/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
VWKIIYBKEFOKJH-UHFFFAOYSA-M
保管温度
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145350
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145350
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)