Merck
ENAH95E73401
Enamine
2-tert-butyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.75
MDL番号:
Iupac Name
2-(tert-butyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2O2.ClH/c1-12(2,3)9-7-14-6-4-5-8(11(15)16)10(14)13-9;/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,15,16);1H
InChI Key
MRQAMUPDDXMUHT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114883
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114883
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)