Merck
ENAH95E733B1
Enamine
4,4,5,5-tetramethyl-2-{3-methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}-1,3,2-dioxaborolane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
208.11
MDL番号:
Iupac Name
4,4,5,5-tetramethyl-2-(3-methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C12H21BO2/c1-9(2)10(3,4)15-13(14-9)12-6-11(5,7-12)8-12/h6-8H2,1-5H3
InChI Key
LRIPYJIIRQIOGP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760632
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760632