Merck
ENAH95E732AB
Enamine
rac-methyl (1R,2S,5S)-3-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.68
MDL番号:
Iupac Name
methyl (1S,2R,5R)-3-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c1-12-9(11)8-7-3-2-6(4-7)5-10-8;/h6-8,10H,2-5H2,1H3;1H/t6-,7+,8-;/m1./s1
InChI Key
ZCMQXRMHSQAZMI-ARIDFIBWSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102247
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102247
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)