Merck
ENAH95E7302D
Enamine
7-bromo-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.06
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-2-methylbenzo[d]oxazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6BrNO3/c1-4-11-7-3-5(9(12)13)2-6(10)8(7)14-4/h2-3H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
WWBFCZQNTBKTTH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22889933
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22889933
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)