Merck
ENAH95E7301E
Enamine
2-(5-bromo-1-benzothiophen-3-yl)ethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.63
MDL番号:
Iupac Name
2-(5-bromo-1-benzothien-3-yl)ethylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10BrNS.ClH/c11-8-1-2-10-9(5-8)7(3-4-12)6-13-10;/h1-2,5-6H,3-4,12H2;1H
InChI Key
OEAWWTFUTOCGLS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7398194
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7398194