Merck
ENAH95E72FA7
Enamine
rac-(1R,8S,9S,10S)-10-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}bicyclo[6.2.0]decane-9-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.39
MDL番号:
Iupac Name
(1R,8S,9S,10S)-10-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[6.2.0]decane-9-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H27NO4/c1-16(2,3)21-15(20)17-13-11-9-7-5-4-6-8-10(11)12(13)14(18)19/h10-13H,4-9H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t10-,11+,12-,13-/m0/s1
InChI Key
ZAQQGXIHEJNIJD-RNJOBUHISA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27151375
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27151375
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)