Merck
ENAH95E72FA5
Enamine
3-{7-[(tert-butoxy)carbonyl]-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl}propanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
331.8
MDL番号:
Iupac Name
3-(7-(tert-butoxycarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H21N3O4.ClH/c1-14(2,3)21-13(20)16-6-7-17-10(4-5-12(18)19)8-15-11(17)9-16;/h8H,4-7,9H2,1-3H3,(H,18,19);1H
InChI Key
QKCKFDOVABEGCI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27151417
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27151417