Merck
ENAH95E72E32
Enamine
1-[(5-bromo-2-ethoxyphenyl)methyl]piperazine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
372.13
MDL番号:
Iupac Name
1-(5-bromo-2-ethoxybenzyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19BrN2O.2ClH/c1-2-17-13-4-3-12(14)9-11(13)10-16-7-5-15-6-8-16;;/h3-4,9,15H,2,5-8,10H2,1H3;2*1H
InChI Key
ZDIZLLOWWJFWEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27122226
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27122226
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)