Merck
ENAH95E72DD4
Enamine
methyl 2-(2-bromo-1,3-benzothiazol-6-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.15
MDL番号:
Iupac Name
methyl (2-bromo-1,3-benzothiazol-6-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2S/c1-14-9(13)5-6-2-3-7-8(4-6)15-10(11)12-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
UMKIOMAKUZUSTI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9468675
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9468675