Merck
ENAH95E72DCD
Enamine
4-bromo-6-fluoro-2-methyl-2H-indazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.05
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-6-fluoro-2-methyl-2H-indazole
Inchi Code
1S/C8H6BrFN2/c1-12-4-6-7(9)2-5(10)3-8(6)11-12/h2-4H,1H3
InChI Key
HCVQZTGIWWBSRK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19584843
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19584843
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)