Merck
ENAH95E72DC3
Enamine
1-(2-bromo-4-fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.54
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-bromo-4-fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9BrFN.ClH/c10-8-5-6(11)1-2-7(8)9(12)3-4-9;/h1-2,5H,3-4,12H2;1H
InChI Key
XRYOHXFAKQLLMP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21043696
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21043696
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)