Merck
ENAH95E72D7B
Enamine
1-(2-bromo-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.54
MDL番号:
Iupac Name
(2-bromo-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10BrNO.ClH/c1-11-7-3-2-6(5-10)8(9)4-7;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
InChI Key
WEBGNHACHDSIAN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27159255
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27159255