Merck
ENAH95E72D20
Enamine
methyl 5-bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.06
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H6BrN3O2/c1-14-8(13)6-5-4(9)2-10-7(5)12-3-11-6/h2-3H,1H3,(H,10,11,12)
InChI Key
KDGQYLHNPGFXMM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7417258
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7417258
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)