Merck
ENAH95E72CE2
Enamine
tert-butyl 3-[3-(piperidin-3-yl)propyl]piperidine-1-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
346.94
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-(3-(piperidin-3-yl)propyl)piperidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C18H34N2O2.ClH/c1-18(2,3)22-17(21)20-12-6-10-16(14-20)8-4-7-15-9-5-11-19-13-15;/h15-16,19H,4-14H2,1-3H3;1H
InChI Key
IWVKWNFXQBOGNW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685662
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685662