Merck
ENAH95E72B65
Enamine
2-(2-methylazetidin-2-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.16
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-methylazetidin-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c1-6(2-3-7-6)4-5(8)9/h7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
RQTWJKPILUJGHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108737
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108737