Merck
ENAH95E72B36
Enamine
4-chloro-1-benzofuran-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.59
MDL番号:
Iupac Name
4-chlorobenzofuran-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c10-8-2-1-3-9-7(8)4-6(5-11)12-9/h1-5H
InChI Key
WWNHBGGOHXDDDC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112913
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112913