Merck
ENAH95E72B2F
Enamine
3-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.72
MDL番号:
Iupac Name
3-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c14-11(15)12(6-7-13-9-12)8-10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,13H,6-9H2,(H,14,15);1H
InChI Key
WRQHLLIDYARZIW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27193228
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27193228
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)