Merck
ENAH95E72A1E
Enamine
rac-(1R,3S)-3-amino-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.65
MDL番号:
Iupac Name
(1S,3R)-3-amino-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c10-8-5-9(11)7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-4,8-9,11H,5,10H2;1H/t8-,9+;/m1./s1
InChI Key
UWNPIIKGPIHAOX-RJUBDTSPSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106380
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106380