Merck
ENAH95E72952
Enamine
1-(2-methylprop-2-en-1-yl)piperazin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.21
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-methyl-2-propenyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C8H14N2O/c1-7(2)6-10-4-3-9-5-8(10)11/h9H,1,3-6H2,2H3
InChI Key
WBJHKBWIMJASBL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7689075
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7689075
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)