Merck
ENAH95E72943
Enamine
N,N-dimethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.65
MDL番号:
Iupac Name
N,N-dimethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O.ClH/c1-9(2)7(10)6-4-3-5-8-6;/h3-4,6,8H,5H2,1-2H3;1H
InChI Key
XKDYWMJYMBGHNJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148827
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148827
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)