Merck
ENAH95E7293D
Enamine
spiro[azetidine-3,2'-chromene] hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.68
MDL番号:
Iupac Name
spiro[azetidine-3,2'-chromene] hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11NO.ClH/c1-2-4-10-9(3-1)5-6-11(13-10)7-12-8-11;/h1-6,12H,7-8H2;1H
InChI Key
SSCBFTLTKWPVSD-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685021
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685021