Merck
ENAH95E728AA
Enamine
6-bromoisoquinoline-1-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.07
MDL番号:
mp
126-128
Iupac Name
6-bromoisoquinoline-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6BrNO/c11-8-1-2-9-7(5-8)3-4-12-10(9)6-13/h1-6H
InChI Key
NBMWJEJAUHWLSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25697170
Melting Point
126-128
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25697170
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)