Merck
ENAH95E7288D
Enamine
3-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.15
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c10-4-6-3-8-9-7(6)5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H,8,9)
InChI Key
AJISPHYBQBLYBF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115045
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115045