Merck
ENAH95E7286A
Enamine
4-(2-amino-1,1-difluoroethoxy)-3-methylbenzoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.66
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-amino-1,1-difluoroethoxy)-3-methylbenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11F2NO3.ClH/c1-6-4-7(9(14)15)2-3-8(6)16-10(11,12)5-13;/h2-4H,5,13H2,1H3,(H,14,15);1H
InChI Key
JWAYNKROMAMALI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194055
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194055
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)