Merck
ENAH95E726AF
Enamine
1-[3-(hydroxymethyl)azetidin-1-yl]prop-2-en-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.17
MDL番号:
Iupac Name
(1-acryloyl-3-azetidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c1-2-7(10)8-3-6(4-8)5-9/h2,6,9H,1,3-5H2
InChI Key
UTXSEZRQAYRZOV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5181820
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5181820