Merck
ENAH95E7267E
Enamine
rac-(1R,3S)-3-(aminomethyl)cyclohexan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.2
MDL番号:
Iupac Name
(1S,3R)-3-(aminomethyl)cyclohexan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H15NO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7+/m1/s1
InChI Key
WFTIZANRIDXCBN-RQJHMYQMSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7340365
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7340365
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)