Merck
ENAH95E72607
Enamine
1-amino-3-(4,4-difluoropiperidin-1-yl)propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.22
MDL番号:
Iupac Name
1-amino-3-(4,4-difluoropiperidin-1-yl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C8H16F2N2O/c9-8(10)1-3-12(4-2-8)6-7(13)5-11/h7,13H,1-6,11H2
InChI Key
GFUAXYOJNYOLBR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2723717
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2723717