Merck
ENAH95E725E1
Enamine
tert-butyl N-[1-(hydroxymethyl)-3-methylidenecyclobutyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.28
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (1-(hydroxymethyl)-3-methylenecyclobutyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-8-5-11(6-8,7-13)12-9(14)15-10(2,3)4/h13H,1,5-7H2,2-4H3,(H,12,14)
InChI Key
WYDHVOZEZVUFOO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148425
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148425