Merck
ENAH95E725D2
Enamine
{3,3-dimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-1-yl}methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.25
MDL番号:
Iupac Name
(3,3-dimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-1-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-9(2)8-3-5-10(7-11,12-9)6-4-8/h8,11H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
VQVMQGQKIHRZQF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7972238
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7972238
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)