Merck
ENAH95E7253C
Enamine
(5-methoxy-2-methylphenyl)thiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.27
MDL番号:
Iupac Name
N-(5-methoxy-2-methylphenyl)thiourea
Inchi Code
1S/C9H12N2OS/c1-6-3-4-7(12-2)5-8(6)11-9(10)13/h3-5H,1-2H3,(H3,10,11,13)
InChI Key
BQMXLLVSWQWRLZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23320545
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23320545
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)