Merck
ENAH95E72480
Enamine
1-cyclopentyl-3-phenylpropane-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.28
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclopentyl-3-phenyl-1,3-propanedione
Inchi Code
1S/C14H16O2/c15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-14(16)12-8-4-5-9-12/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2
InChI Key
IBWLSRHORPQIFK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10359291
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10359291
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)