Merck
ENAH95E72470
Enamine
methyl 4-ethynylpyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.16
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-ethynyl-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c1-3-7-4-5-10-8(6-7)9(11)12-2/h1,4-6H,2H3
InChI Key
DUFAATULZHETGT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139234
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139234
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)