Merck
ENAH95E72436
Enamine
2,5-dichloro-1-ethynyl-3-fluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.02
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dichloro-1-ethynyl-3-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C8H3Cl2F/c1-2-5-3-6(9)4-7(11)8(5)10/h1,3-4H
InChI Key
SBYIDGMAZHQDLU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27081474
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27081474