Merck
ENAH95E72433
Enamine
methyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl](prop-2-yn-1-yl)amino}acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.26
MDL番号:
Iupac Name
methyl N-(tert-butoxycarbonyl)-N-(prop-2-yn-1-yl)glycinate
Inchi Code
1S/C11H17NO4/c1-6-7-12(8-9(13)15-5)10(14)16-11(2,3)4/h1H,7-8H2,2-5H3
InChI Key
VLUTYZWXGQHRSY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27107422
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27107422
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)