Merck
ENAH95E7241F
Enamine
[(4,4-difluorocyclohexyl)methyl]hydrazine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.12
MDL番号:
Iupac Name
((4,4-difluorocyclohexyl)methyl)hydrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14F2N2.2ClH/c8-7(9)3-1-6(2-4-7)5-11-10;;/h6,11H,1-5,10H2;2*1H
InChI Key
YBCQRWDTYABCIM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19496874
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19496874