Merck
ENAH9453E2BD
Enamine
2,3-dibromo-4H,5H,6H,7H-thieno[3,2-c]pyridine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
377.93
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dibromo-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H7Br2NS.BrH/c8-6-4-3-10-2-1-5(4)11-7(6)9;/h10H,1-3H2;1H
InChI Key
MDABRWDMRPYKCS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983237
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983237