Merck
ENAH9453E2B1
Enamine
7-fluoro-4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.7
MDL番号:
Iupac Name
7-fluoro-4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FN.ClH/c1-11(2)7-13-6-8-5-9(12)3-4-10(8)11;/h3-5,13H,6-7H2,1-2H3;1H
InChI Key
MVSXNCDOKOKKAV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8667826
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8667826
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)