Merck
ENAH9453E2A0
Enamine
1-(2-ethylbutyl)piperazine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.22
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-ethylbutyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H22N2.2ClH/c1-3-10(4-2)9-12-7-5-11-6-8-12;;/h10-11H,3-9H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
VLWURIXUYVVIQY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26990336
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26990336