Merck
ENAH9453E288
Enamine
4-cyclopropylpyridin-3-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.64
MDL番号:
Iupac Name
4-cyclopropylpyridin-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2.ClH/c9-8-5-10-4-3-7(8)6-1-2-6;/h3-6H,1-2,9H2;1H
InChI Key
WKRQZSBRILVXRB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761010
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761010
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)