Merck
ENAH9453E262
Enamine
3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.29
MDL番号:
Iupac Name
3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H20N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8-6-12-5-4-7(8)9(14)15/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI Key
ZIPNADJBZJSUDL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7050076
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7050076
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)