Merck
ENAH9453E1C2
Enamine
[(6-methoxypyridin-2-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.12
MDL番号:
Iupac Name
1-(6-methoxypyridin-2-yl)-N-methylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O.2ClH/c1-9-6-7-4-3-5-8(10-7)11-2;;/h3-5,9H,6H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
WKJKMHHPBIEZII-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27107471
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27107471