Merck
ENAH9453E076
Enamine
5,7-difluoro-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.13
MDL番号:
Iupac Name
5,7-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H5F2N3/c8-3-1-4(9)6-5(2-3)11-7(10)12-6/h1-2H,(H3,10,11,12)
InChI Key
HBDHBWGPJFKWGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645766
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645766
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)