Merck
ENAH9453E041
Enamine
2-(1,2-oxazolidin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.08
MDL番号:
Iupac Name
2-(isoxazolidin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O.2ClH/c6-2-4-7-3-1-5-8-7;;/h1-6H2;2*1H
InChI Key
YUNWBOMQDJFXAK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20867461
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20867461
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)