Merck
ENAH9453E001
Enamine
2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.59
MDL番号:
Iupac Name
2-(perfluoroethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H6F5N.ClH/c9-7(10,8(11,12)13)5-3-1-2-4-6(5)14;/h1-4H,14H2;1H
InChI Key
YDLUINFWDLJTKE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983714
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983714